Tlačiť
Diethylzinc ∼15% (w/w) in hexane
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal® bottles
H37734.9Z H37734.AE
H37734.9ZEA 397.91 EUR
H37734.9Z H37734.AE
Diethylzinc ∼15% (w/w) in hexane
Diethylzinc
Vzorec: C₄H₁₀Zn
Teplota vzplanutia: –40°C (–40°F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009021
Číslo CAS: 557-20-0
EINECS: 209-161-3
OSN: 3394
ADR: 4.2,I