Tlačiť
Pyronin G, high purity biological stain
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Pyronin Y, Pyronine Y, 3,6-Bis(dimethylamino)xanthylium chloride
200100010 200100050 200100250
ACRO200100010EA 65.38 EUR
ACRO200100010 ACRO200100050 ACRO200100250
Pyronin G, high purity biological stain
Pyronin G
Vzorec: C₁₇H₁₉ClN₂O
Teplota tavenia: 250…260 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011725
Číslo CAS: 92-32-0
EINECS: 202-147-8
Merck Index: 12,08190
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥50 %
UV Lambda max 546 to 551 nm (in 50% ethanol)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.23 to 1.7