Tlačiť
Adamantane-1-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Adamantanecarboxylic acid, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane-1-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
106399-100G 106399-25G
SIAL106399-100GEA 249.1 EUR
SIAL106399-100G SIAL106399-25G
Adamantane-1-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Adamantane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₆O₂
Teplota tavenia: 172…175 °C
Hustota: 1,221 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00074720
Číslo CAS: 828-51-3
EINECS: 212-584-6