Tlačiť
Adamantane-1-carboxylic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Adamantanecarboxylic acid, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane-1-carboxylic acid
A12959.14 A12959.22 A12959.36
A12959.14EA 72.2 EUR
A12959.14 A12959.22 A12959.36
Adamantane-1-carboxylic acid ≥99%
Adamantane-1-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 828-51-3 Molecular Formula: C11H16O2 Formula Weight: 180.25 Melting Point: 173-176° Beilstein Reference: 1910637
Vzorec: C₁₁H₁₆O₂
Teplota tavenia: 173…176 °C
Hustota: 1,221 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00074720
Číslo CAS: 828-51-3
EINECS: 212-584-6