Tlačiť
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
422190250 422190050
ACRO422190250EA 433.61 EUR
ACRO422190250 ACRO422190050
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine 99%
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine
Vzorec: C₂₁H₁₅N₃
Teplota varu: 542 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 231…236 °C
Hustota: 1,335 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00006051
Číslo CAS: 493-77-6
EINECS: 207-779-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 231 to 236 °C
HPLC ≥98.5 %