Tlačiť
Melamin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,4,6-Triamino-s-triazine, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine
M-Clarity™ quality level = MQ200
M2659-100G M2659-1KG M2659-3KG M2659-5G
SIALM2659-100GEA 51.74 EUR
SIALM2659-100G SIALM2659-1KG SIALM2659-3KG SIALM2659-5G
Melamin, Sigma-Aldrich®
Melamin
Vzorec: C₃H₆N₆
Hustota: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >280 °C
Číslo MDL: MFCD00006055
Číslo CAS: 108-78-1
EINECS: 203-615-4
Merck Index: 13,05834