Tlačiť
Melamin 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,4,6-Triamino-s-triazine, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine
125350010 125350050 125351000 125350100
ACRO125350010EA 58.56 EUR
ACRO125350010 ACRO125350050 ACRO125351000 ACRO125350100
Melamin 99%
Melamin
Vzorec: C₃H₆N₆
Teplota tavenia: 354 °C (rozkl.)
Hustota: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: ≥ 280 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006055
Číslo CAS: 108-78-1
EINECS: 203-615-4
Merck Index: 13,05834
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %