Tlačiť
2,4,6-Trifluoro-1,3,5-triazine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cyanuric fluoride, 2,4,6-Trifluoro-s-triazine
A15666.09 A15666.22
A15666.09EA 0 EUR
A15666.09 A15666.22
2,4,6-Trifluoro-1,3,5-triazine ≥98%
2,4,6-Trifluoro-1,3,5-triazine
Purity: 98%
CAS No.: 675-14-9
Molecular Formula: C3F3N3
Formula Weight: 135.05
Refractive Index: 1.3840
Odour: Acrid
Boiling Point: 73-74°
Beilstein Reference: 124237
UN No.: 3389
MDL No.: MFCD00014597
Vzorec: C₃F₃N₃
Teplota varu: 73…74 °C
Teplota tavenia: –38 °C
Hustota: 1,574
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014597
Číslo CAS: 675-14-9
EINECS: 211-620-8
OSN: 3389
ADR: 6.1,I