Tlačiť
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Cyanuric chloride, 2,4,6-Trichloro-s-triazine
M-Clarity™ quality level = MQ200
C95501-1KG C95501-250G C95501-5G
SIALC95501-1KGEA 170.08 EUR
SIALC95501-1KG SIALC95501-250G SIALC95501-5G
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine
Vzorec: C₃Cl₃N₃
Teplota varu: 190 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00006046
Číslo CAS: 108-77-0
EINECS: 203-614-9
OSN: 2670
ADR: 8,II