Tlačiť
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cyanuric chloride, 2,4,6-Trichloro-s-triazine
L03442.18 L03442.30 L03442.0B
L03442.18EA 33.45 EUR
L03442.18 L03442.30 L03442.0B
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine ≥98%
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine
Purity: 98% CAS No.: 108-77-0 Molecular Formula: C3Cl3N3 Formula Weight: 184.41 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 190°(374°F) Melting Point: 145-149° Boiling Point: 192-194° Beilstein Reference: 124246 UN No.: 2670 MDL No.: MFCD00006046
Vzorec: C₃Cl₃N₃
Teplota varu: 192…194 °C
Teplota tavenia: 145…149 °C
Hustota: 1,920
Teplota vzplanutia: >190 °C (374 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006046
Číslo CAS: 108-77-0
EINECS: 203-614-9
OSN: 2670
ADR: 8,II