Tlačiť
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cyanuric chloride, 2,4,6-Trichloro-s-triazine
110890010 110892500 110890051
ACRO110890010EA 86.24 EUR
ACRO110890010 ACRO110892500 ACRO110890051
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine 99%
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine
Vzorec: C₃Cl₃N₃
Teplota varu: 190 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 145…148 °C
Hustota: 1,92 g/cm³
Teplota vzplanutia: >200 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006046
Číslo CAS: 108-77-0
EINECS: 203-614-9
OSN: 2670
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 148 °C
Titration ≥98.5 %
Anticaking agent May contain 0% to 0.5% Silica as an additive