Tlačiť
Cyanuric acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1,3,5-Triazinetrion, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trione, Isocyanuric acid
MQ200
185809-25G 185809-100G
SIAL185809-25GEA 34.49 EUR
SIAL185809-25G SIAL185809-100G
Cyanuric acid, Sigma-Aldrich®
Cyanuric acid
Vzorec: C₃H₃N₃O₃
Mw: 129.08
Hustota: 2.5 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00082990
Číslo CAS: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Merck Index: 13,02728