Tlačiť
Cyanuric acid
Dodávateľ: Lovibond
Synonymá: 1,3,5-Triazinetrion, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trione, Isocyanuric acid
511370BT 511371BT
LOVI511370BTEA 31.68 EUR
LOVI511370BT LOVI511371BT
Cyanuric acid
Cyanuric acid
Vzorec: C₃H₃N₃O₃
Mw: 129.08
Hustota: 2.5 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00082990
Číslo CAS: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Merck Index: 13,02728