Tlačiť
Cyanuric acid 99
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1,3,5-Triazinetrion, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trione, Isocyanuric acid
A15447.0B A15447.22 A15447.30
A15447.0BEA 152.61 EUR
A15447.0B A15447.22 A15447.30
Cyanuric acid 99
Cyanuric acid
Purity: 99% CAS No.: 108-80-5 Molecular Formula: C3H3N3O3 Formula Weight: 129.08 Melting Point: 360° Beilstein Reference: 126982 Merck Reference: 14,2698 MDL No.: MFCD00082990
Vzorec: C₃H₃N₃O₃
Mw: 129.08
Hustota: 2.5
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082990
Číslo CAS: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Merck Index: 13,02728