Tlačiť
Cyanuric acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,3,5-Triazinetrion, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trione, Isocyanuric acid
181020010 181020250 181022500
ACRO181020010EA 206.29 EUR
ACRO181020010 ACRO181020250 ACRO181022500
Cyanuric acid 98%
Cyanuric acid
Vzorec: C₃H₃N₃O₃
Mw: 129.08
Teplota tavenia: >360 °C
Číslo MDL: MFCD00082990
Číslo CAS: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Merck Index: 13,02728
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥95.0 %