Tlačiť
Tetrahydrothiophene for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21095.0005 8.21095.0250
8.21095.0005EA 23.87 EUR
8.21095.0005 8.21095.0250
Tetrahydrothiophene for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetrahydrothiophene
Vzorec: C₄H₈S
Teplota varu: 119 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –96 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00005476
Číslo CAS: 110-01-0
EINECS: 203-728-9
OSN: 2412
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09357
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -96 °C
Molar Mass 88.16 g/mol
Boiling Point 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 19 hPa (20 °C)
Flash Point 19 °C
Refractive Index 1.504 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 12.1 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 202 °C