Tlačiť
4-Picoline N-oxide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methylpyridine 1-oxide, 4-Methylpyridine-N-oxide, 4-Methylpyridine-1-oxide, 4-Picoline N-oxide
A17330.14 A17330.22
A17330.14EA 59.28 EUR
A17330.14 A17330.22
4-Picoline N-oxide ≥98%
4-Picoline N-oxide
Purity: 98% CAS No.: 1003-67-4 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Flash Point: 149°(300°F) Melting Point: 182-185° Boiling Point: 152°/11mm Beilstein Reference: 106329 MDL No.: MFCD00006210
Vzorec: C₆H₇NO
Mw: 109.13
Teplota varu: 152 °C (11 mmHg)
Teplota tavenia: 182…185 °C
Hustota: 1.01…1.02 g/cm³ (185 °C)
Teplota vzplanutia: 149 °C (300 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006210
Číslo CAS: 1003-67-4
EINECS: 213-712-3