Tlačiť
2-Picoline-N-oxide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methylpyridine-N-oxide, 2-Picoline N-oxide, 2-Methylpyridine-1-oxide, 2-Methylpyridine 1-oxide
L04488.14 L04488.22 L04488.36
L04488.14EA 38.09 EUR
L04488.14 L04488.22 L04488.36
2-Picoline-N-oxide ≥98%
2-Picoline-N-oxide
Purity: 98% CAS No.: 931-19-1 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Flash Point: 143°(289°F) Melting Point: 46-50° Boiling Point: 122°/8mm Beilstein Reference: 106916 MDL No.: MFCD00006199
Vzorec: C₆H₇NO
Mw: 109.13
Teplota varu: 122 °C (8 mmHg)
Teplota tavenia: 46…50 °C
Teplota vzplanutia: 143 °C (289 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006199
Číslo CAS: 931-19-1
EINECS: 213-230-3