Tlačiť
4-Hydroxy-3-nitropyridine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20963.06 B20963.14 B20963.22
B20963.06EA 55.35 EUR
B20963.06 B20963.14 B20963.22
4-Hydroxy-3-nitropyridine 95%
4-Hydroxy-3-nitropyridine
Purity: 95% CAS No.: 5435-54-1 Molecular Formula: C5H4N2O3 Formula Weight: 140.10 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 1072928
Vzorec: C₅H₄N₂O₃
Teplota tavenia: ∼ 280 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00128874
Číslo CAS: 5435-54-1