Tlačiť
3-Hydroxy-2-nitropyridine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Nitropyridin-3-ol, 2-Nitro-3-pyridinol
A14887.09 A14887.18 A14887.22 A14887.30
A14887.09EA 44.86 EUR
A14887.09 A14887.18 A14887.22 A14887.30
3-Hydroxy-2-nitropyridine ≥98%
3-Hydroxy-2-nitropyridine
Purity: 98% CAS No.: 15128-82-2 Molecular Formula: C5H4N2O3 Formula Weight: 140.10 Melting Point: 69-73° Beilstein Reference: 124473
Vzorec: C₅H₄N₂O₃
Mw: 140.1
Teplota tavenia: 69…73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006258
Číslo CAS: 15128-82-2
EINECS: 239-191-2