Tlačiť
3-Hydroxy-2-nitropyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Nitropyridin-3-ol, 2-Nitro-3-pyridinol
148100250 148101000
ACRO148100250EA 83.72 EUR
ACRO148100250 ACRO148101000
3-Hydroxy-2-nitropyridine 97%
3-Hydroxy-2-nitropyridine
Vzorec: C₅H₄N₂O₃
Mw: 140.1
Teplota tavenia: 67…72 °C
Číslo MDL: MFCD00006258
Číslo CAS: 15128-82-2
EINECS: 239-191-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 72 °C
GC ≥96.0 %