Tlačiť
2-Hydroxy-5-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 5-Nitro-2-pyridinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
H48808-100G H48808-25G
SIALH48808-100GEA 205.09 EUR
SIALH48808-100G SIALH48808-25G
2-Hydroxy-5-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-5-nitropyridine
Vzorec: C₅H₄N₂O₃
Mw: 140.1
Teplota varu: 180…200 °C (0.2 mmHg)
Teplota tavenia: 191…192 °C
Číslo MDL: MFCD00006276
Číslo CAS: 5418-51-9
EINECS: 226-525-7