4-Nitropyridine-N-oxide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B21404.14
B21404.22
B21404.14EA
71
EUR
B21404.14
B21404.22
4-Nitropyridine-N-oxide ≥97%
4-Nitropyridine-N-oxide
Purity: 97%
CAS No.: 1124-33-0
Molecular Formula: C5H4N2O3
Formula Weight: 140.10
Melting Point: 158-163°
Beilstein Reference: 124331
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006206
Vzorec:
C₅H₄N₂O₃ Teplota varu: 397 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 158…163 °C Hustota: 1,52 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006206 Číslo CAS: 1124-33-0 EINECS: 214-395-4 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |