Tlačiť
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
W313203-100G-K W313203-1KG-K W313203-500G-K
SIALW313203-100G-KEA 589.25 EUR
SIALW313203-100G-K SIALW313203-1KG-K SIALW313203-500G-K
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine, Sigma-Aldrich®
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine
Vzorec: C₉H₁₄N₂O
Mw: 166.22
Teplota varu: 237
Teplota tavenia: 107
Hustota: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00006128
Číslo CAS: 24683-00-9
EINECS: 246-402-1