Tlačiť
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13680.03 A13680.06
A13680.03EA 57.68 EUR
A13680.03 A13680.06
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine ≥98%
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine
Purity: 98% CAS No.: 24683-00-9 Molecular Formula: C9H14N2O Formula Weight: 166.22 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.49 MDL No.: MFCD00006128
Vzorec: C₉H₁₄N₂O
Mw: 166.22
Teplota varu: 237
Teplota tavenia: 107
Hustota: 0.986
Teplota vzplanutia: 80 °C (176 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006128
Číslo CAS: 24683-00-9
EINECS: 246-402-1