Tlačiť
Pyrazine-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P56100-100G P56100-25G
SIALP56100-100GEA 148.01 EUR
SIALP56100-100G SIALP56100-25G
Pyrazine-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Pyrazine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₄N₂O₂
Teplota varu: 313 °C (1013 hPa)
Číslo MDL: MFCD00006130
Číslo CAS: 98-97-5
EINECS: 202-718-1
Merck Index: 12,08143