Pyrazine-2-carboxylic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Pyrazinecarboxylic acid, 2-Pyrazinecarboxylic Acid
A13363.14
A13363.22
A13363.14EA
41.32
EUR
A13363.14
A13363.22
Pyrazine-2-carboxylic acid ≥99%
Pyrazine-2-carboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 98-97-5
Molecular Formula: C5H4N2O2
Formula Weight: 124.10
Melting Point: ca 225° dec.
Beilstein Reference: 112305
Merck Reference: 14,7959
MDL No.: MFCD00006130
Vzorec:
C₅H₄N₂O₂ Teplota varu: 313 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼ 225 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006130 Číslo CAS: 98-97-5 EINECS: 202-718-1 Merck Index: 14,7959 |