Tlačiť
Methylenová modř Reag. Ph. Eur., Supelco®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.59270.0010 1.59270.0100
1.59270.0010EA 42.52 EUR
1.59270.0010 1.59270.0100
Methylenová modř Reag. Ph. Eur., Supelco®
Methylenová modř
Vzorec: C₁₆H₁₈ClN₃S
Teplota tavenia: 180 °C
Hustota: 1,757 g/cm³ (22 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150008
Číslo CAS: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Merck Index: 12,06137
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 180 °C (decomposition)
Molar Mass 319.86 g/mol (anhydrous)
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
pH 3 (10 g/l, H2O, 20 °C)