Methylene blue trihydrate, pure, certified residual water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
414240250
414241000
414245000
ACRO414240250EA
77.42
EUR
ACRO414240250
ACRO414241000
ACRO414245000
Methylene blue trihydrate, pure, certified residual water
Methylene blue trihydrate
Vzorec:
C₁₆H₁₈ClN₃S·3H₂O Teplota tavenia: 100…110 °C Hustota: 1,757 g/cm³ (22 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012111 Číslo CAS: 7220-79-3 EINECS: 200-515-2 Merck Index: 12,06137 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Dark green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥82 % (as is basis) |
UV Lambda max | 663 to 667 nm (in water) |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 1.21 to 1.70 |
BSC Certification | Passes |