Tlačiť
2,6-Dimethyl-4-pyrone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-one, 2,6-Dimethyl-γ-pyrone
M-Clarity™ quality level = MQ100
D183407-100G D183407-25G
SIALD183407-100GEA 386.68 EUR
SIALD183407-100G SIALD183407-25G
2,6-Dimethyl-4-pyrone, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethyl-4-pyrone
Vzorec: C₇H₈O₂
Mw: 124.14
Teplota varu: 248
Teplota tavenia: 130…131 °C
Hustota: 1.17 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00006579
Číslo CAS: 1004-36-0
EINECS: 213-719-1