Sulfid kobaltnatý ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Cobalt (II) sulphide
13114.14
13114.22
13114.14EA
122.97
EUR
13114.14
13114.22
Sulfid kobaltnatý ≥99.5% (metals basis)
Sulfid kobaltnatý
Purity: 99.5%
CAS No.: 1317-42-6
Molecular Formula: CoS (generally Co6S5 and/or Co4S3)
Formula Weight: 91.00
Physical Form: -100 Mesh Powder
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016032
Vzorec:
CoS Mw: 91 Teplota tavenia: >1116 °C Hustota: 5.45 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016032 Číslo CAS: 1317-42-6 EINECS: 215-273-3 OSN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,02511 |