Tlačiť
Ruthenium(III) acetylacetonate (≥24% Ru)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
10568.03 10568.06
10568.03EA 179.3 EUR
10568.03 10568.06
Ruthenium(III) acetylacetonate (≥24% Ru)
Ruthenium(III) acetylacetonate
CAS No.: 14284-93-6 Molecular Formula: C15H21O6Ru Formula Weight: 398.40 Physical Form: Crystalline Appearance: Red Melting Point: 260° dec. MDL No.: MFCD00000030
Hydrogenation
Vzorec: C₁₅H₂₁O₆Ru
Teplota tavenia: 260 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000030
Číslo CAS: 14284-93-6
EINECS: 238-193-0