Ruthenium(III) acetylacetonate (≥24% Ru)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10568.03
10568.06
10568.03EA
179.3
EUR
10568.03
10568.06
Ruthenium(III) acetylacetonate (≥24% Ru)
Ruthenium(III) acetylacetonate
CAS No.: 14284-93-6
Molecular Formula: C15H21O6Ru
Formula Weight: 398.40
Physical Form: Crystalline
Appearance: Red
Melting Point: 260° dec.
MDL No.: MFCD00000030
Hydrogenation
Vzorec:
C₁₅H₂₁O₆Ru Teplota tavenia: 260 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000030 Číslo CAS: 14284-93-6 EINECS: 238-193-0 |