Tlačiť
Rhodium (III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')rhodium (III), Rhodium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Rhodium (III) 2,4-pentanedionate, Rhodium(III) acetylacetonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
282774-1G 282774-250MG 282774-5G
SIAL282774-1GEA 742.24 EUR
SIAL282774-1G SIAL282774-250MG SIAL282774-5G
Rhodium (III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Rhodium (III) acetylacetonate
Vzorec: C₁₅H₂₁O₆Rh
Mw: 400.23
Teplota tavenia: 202…205 °C
Číslo MDL: MFCD00083144
Číslo CAS: 14284-92-5
EINECS: 244-527-6