Tlačiť
Iridium(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
333352-2.5G 333352-500MG
SIAL333352-2.5GEA 1083.03 EUR
SIAL333352-2.5G SIAL333352-500MG
Iridium(III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Iridium(III) acetylacetonate
Vzorec: C₁₅H₂₁IrO₆
Číslo MDL: MFCD00015353
Číslo CAS: 15635-87-7
EINECS: 239-711-8