Iron(III) acetylacetonate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')iron (III), Ferric acetylacetonate, Iron (III) 2,4-pentanedionate, Iron (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O')
12534.22
12534.36
12534.22EA
67.29
EUR
12534.22
12534.36
Iron(III) acetylacetonate
Iron(III) acetylacetonate
CAS No.: 14024-18-1
Molecular Formula: C15H21FeO6
Formula Weight: 353.17
Physical Form: Powder
Appearance: Dark red
Melting Point: ca 183° dec.
Beilstein Reference: 4157960
MDL No.: MFCD00000020
Vzorec:
C₁₅H₂₁FeO₆ Mw: 353.18 Teplota varu: 100 °C (9.7513 mmHg) Teplota tavenia: ∼ 183 °C (rozkl.) Hustota: 5.24 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000020 Číslo CAS: 14024-18-1 EINECS: 237-853-5 |