Tlačiť
Cobalt (III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C83902-100G C83902-25G
SIALC83902-100GEA 257.12 EUR
SIALC83902-100G SIALC83902-25G
Cobalt (III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Cobalt (III) acetylacetonate
Vzorec: C₁₅H₂₁CoO₆
Číslo MDL: MFCD00013488
Číslo CAS: 21679-46-9
EINECS: 244-527-6