Tlačiť
Cobalt (III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Cobalt (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Cobalt (III) 2,4-pentanedionate, Cobalt tris(acetylacetonate), Tris(2,4-pentanedionato-O,O')cobalt (III)
494534-25G 494534-5G
SIAL494534-25GEA 229.12 EUR
SIAL494534-25G SIAL494534-5G
Cobalt (III) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Cobalt (III) acetylacetonate
Vzorec: C₁₅H₂₁CoO₆
Mw: 356.26
Číslo MDL: MFCD00013488
Číslo CAS: 21679-46-9
EINECS: 244-527-6