Tlačiť
Cobalt (III) acetylacetonate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Cobalt (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Cobalt (III) 2,4-pentanedionate, Cobalt tris(acetylacetonate), Tris(2,4-pentanedionato-O,O')cobalt (III)
12536.06 12536.14 12536.22
12536.06EA 48.87 EUR
12536.06 12536.14 12536.22
Cobalt (III) acetylacetonate
Cobalt (III) acetylacetonate
CAS No.: 21679-46-9 Molecular Formula: C15H21CoO6 Formula Weight: 356.26 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive and Hygroscopic Odour: Light MDL No.: MFCD00013488
Vzorec: C₁₅H₂₁CoO₆
Mw: 356.26
Teplota tavenia: 211 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013488
Číslo CAS: 21679-46-9
EINECS: 244-527-6