Tlačiť
Platinum(II) acetylacetonate (≥48,0% Pt)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
10526.03 10526.06
10526.03EA 253.51 EUR
10526.03 10526.06
Platinum(II) acetylacetonate (≥48,0% Pt)
Platinum(II) acetylacetonate
CAS No.: 15170-57-7 Molecular Formula: C10H14O4Pt Formula Weight: 393.31 Physical Form: Needles Appearance: Pale yellow Melting Point: 250-252° MDL No.: MFCD00000028
Vzorec: C₁₀H₁₄O₄Pt
Teplota tavenia: 250…252 °C
Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000028
Číslo CAS: 15170-57-7
EINECS: 239-223-5