Platinum(II) acetylacetonate (≥48,0% Pt)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10526.03
10526.06
10526.03EA
253.51
EUR
10526.03
10526.06
Platinum(II) acetylacetonate (≥48,0% Pt)
Platinum(II) acetylacetonate
CAS No.: 15170-57-7
Molecular Formula: C10H14O4Pt
Formula Weight: 393.31
Physical Form: Needles
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 250-252°
MDL No.: MFCD00000028
Vzorec:
C₁₀H₁₄O₄Pt Teplota tavenia: 250…252 °C Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000028 Číslo CAS: 15170-57-7 EINECS: 239-223-5 |