Platinum(II) acetylacetonate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
369350010
369350050
369350250
ACRO369350010EA
271.56
EUR
ACRO369350010
ACRO369350050
ACRO369350250
Platinum(II) acetylacetonate 98%
Platinum(II) acetylacetonate
Vzorec:
C₁₀H₁₄O₄Pt Teplota tavenia: 250…252 °C Hustota: ~ 1 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000028 Číslo CAS: 15170-57-7 EINECS: 239-223-5 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Yellow to yellow-green Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥97.5 % (ex Pt) |