Tlačiť
Palladium(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
209015-1G 209015-5G
SIAL209015-1GEA 138.39 EUR
SIAL209015-1G SIAL209015-5G
Palladium(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Palladium(II) acetylacetonate
Vzorec: C₁₀H₁₄O₄Pd
Teplota varu: ∼190 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 190 °C
Číslo MDL: MFCD00000025
Číslo CAS: 14024-61-4
EINECS: 237-859-8