Tlačiť
Palladium(II) acetylacetonate (34,7% Pd)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10517.03 10517.06
10517.03EA 154.43 EUR
10517.03 10517.06
Palladium(II) acetylacetonate (34,7% Pd)
Palladium(II) acetylacetonate
CAS No.: 14024-61-4 Molecular Formula: C10H14O4Pd Formula Weight: 304.92 Physical Form: Powder Appearance: Yellow to orange Odour: Odourless MDL No.: MFCD00000025
Carbonylation, oligomerization
Vzorec: C₁₀H₁₄O₄Pd
Teplota varu: ∼190 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 210 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000025
Číslo CAS: 14024-61-4
EINECS: 237-859-8