Tlačiť
Palladium(II) acetylacetonate (35% Pd)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Palladium (II) 2,4-pentanedionate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')palladium (II), Palladium (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Palladium(II) 2,4-pentanedionate
197580010 197580050
ACRO197580010EA 165.03 EUR
ACRO197580010 ACRO197580050
Palladium(II) acetylacetonate (35% Pd)
Palladium(II) acetylacetonate
Vzorec: C₁₀H₁₄O₄Pd
Mw: 304.64
Teplota tavenia: 190 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000025
Číslo CAS: 14024-61-4
EINECS: 237-859-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 33.9 to 35.9 % (Pd)