Tlačiť
Nickel(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Bis(2,4-pentanedionato-O,O')nickel (II), Nickel (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Nickel acetylacetonate, Nickel (II) 2,4-pentanedionate
M-Clarity™ quality level = MQ100
283657-25G 283657-50G 283657-5G
SIAL283657-25GEA 254.36 EUR
SIAL283657-25G SIAL283657-50G SIAL283657-5G
Nickel(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Nickel(II) acetylacetonate
Vzorec: C₁₀H₁₄NiO₄
Mw: 256.91
Teplota varu: 220
Teplota tavenia: 208
Hustota: 1.455 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00000024
Číslo CAS: 3264-82-2
EINECS: 221-875-7
Merck Index: 12,06584