Tlačiť
Cobalt(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
227129-250G 227129-50G
SIAL227129-250GEA 442.04 EUR
SIAL227129-250G SIAL227129-50G
Cobalt(II) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II) acetylacetonate
Vzorec: C₁₀H₁₄CoO₄
Teplota tavenia: 168…171 °C
Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00000014
Číslo CAS: 14024-48-7
EINECS: 237-855-6