Cobalt(II) acetylacetonate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
12537.18
12537.30
12537.18EA
79.42
EUR
12537.18
12537.30
Cobalt(II) acetylacetonate
Cobalt(II) acetylacetonate
CAS No.: 14024-48-7
Molecular Formula: C10H14CoO4
Formula Weight: 257.14
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Blue/purple
Odour: Odourless
Melting Point: 165-170°
MDL No.: MFCD00000014
Vzorec:
C₁₀H₁₄CoO₄ Teplota tavenia: 165…170 °C Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000014 Číslo CAS: 14024-48-7 EINECS: 237-855-6 |