Iron(II) iodide, anhydrous ≥97% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
11485.04
11485.09
11485.04EA
118.73
EUR
11485.04
11485.09
Iron(II) iodide, anhydrous ≥97% (metals basis)
Iron(II) iodide
Purity: 97%
CAS No.: 7783-86-0
Molecular Formula: FeI2
Formula Weight: 309.66
Physical Form: Crystalline
Density: 5.32
Appearance: Brown
Odour: Odourless
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016094
Vzorec:
FeI₂ Hustota: 5,32 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016094 Číslo CAS: 7783-86-0 EINECS: 232-031-2 OSN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 12,04097 |