Iron(II) fluoride, anhydrous 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
11486.09
11486.18
11486.09EA
114.72
EUR
11486.09
11486.18
Iron(II) fluoride, anhydrous 98%
Iron(II) fluoride
Purity: 98%
CAS No.: 7789-28-8
Molecular Formula: FeF2
Formula Weight: 93.84
Physical Form: Powder
Density: 4.09
Appearance: White
Melting Point:
Vzorec:
F₂Fe Teplota varu: 1100 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: >1000 °C (subl.) Hustota: 4,09 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016093 Číslo CAS: 7789-28-8 EINECS: 232-155-7 OSN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,4045 |