Tlačiť
Uhličitan kobaltnatý ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cobaltous carbonate, Cobalt carbonate, Cobalt(II) carbonate
42745.18 42745.30
42745.18EA 116.96 EUR
42745.18 42745.30
Uhličitan kobaltnatý ≥99.5% (metals basis)
Uhličitan kobaltnatý
Purity: 99.5% CAS No.: 513-79-1 Molecular Formula: CoCO3 Formula Weight: 118.94 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 4.13 Melting Point: dec. Merck Reference: 14,2436 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010940
Vzorec: CCoO₃
Mw: 118.94
Teplota tavenia: Dec.
Hustota: 4.13
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010940
Číslo CAS: 513-79-1
EINECS: 208-169-4
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,2436